Merck
ECM815
Kit de quantification de l′angiogenèse
The Osteogenesis Quantitation Kit provides all the necessary reagents & a protocol to enable quantification of osteogenesis using a standard plate reader.
Synonyme(s) :
Kit de détection de l’ostéogenèse, Kit de quantification de l’ostéogenèse, Kit d’évaluation de la formation osseuse
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
General description
Le Kit de quantification de l'ostéogenèse de CHEMICON fournit tous les réactifs nécessaires et un protocole permettant de quantifier l'ostéogenèse à l'aide d'un lecteur de plaque standard. Ce produit est utile pour étudier les effets des facteurs de croissance, des médicaments et des agents toxiques sur la formation osseuse et pour sélectionner des produits pharmaceutiques ostéogéniques candidats. L'utilisation de ce kit peut également faciliter les études portant sur les voies de signalisation intracellulaires qui régulent la différenciation des ostéoblastes.
Ce kit comprend une solution de Rouge d'alizarine, solution de coloration qui peut être utilisée pour détecter visuellement la présence de minéralisation dans le tissu osseux. Sont également inclus des réactifs pour l'extraction du Rouge d'alizarine des cellules colorées, ainsi qu'un protocole pour l'analyse quantitative du Rouge d'alizarine extrait. Le kit contient une quantité suffisante de réactifs pour réaliser 48 tests de quantification sur des plaques de 24 puits.
Produit réservé aux activités de recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Application
Remarque : Composant du kit Tampon de dilution pour ARS 10× : réf. 2004810
Un flacon contenant 5 ml de diluant pour ARS (Alizarin Red Stain ou colorant Rouge d'alizarine) est fourni. Ajouter 5 ml d'acide acétique à 80 % pour obtenir un volume final de 10 ml avant utilisation.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Preparation Note
Tous les composants doivent être conservés entre 2 et 8 ºC jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette.
Other Notes
Solution de coloration Rouge d'alizarine S (1×) : réf. 2003999, un flacon contenant 50 ml de solution de Rouge d'alizarine S. À conserver entre 2 et 8 °C.
Acide acétique à 10 % : réf. 2004807, un flacon contenant 20 ml d'acide acétique à 10 % dans de l'eau désionisée. À conserver entre 2 et 8 °C.
Hydroxyde d'ammonium à 10 % : réf. 2004809, un flacon contenant 10 ml d'hydroxyde d'ammonium à 10 % dans de l'eau désionisée. À conserver entre 2 et 8 °C.
Tampon de dilution pour ARS 10× : réf. 2004810, un flacon contenant 5 ml de diluant pour ARS (Alizarin Red Stain ou colorant Rouge d'alizarine). Ajouter 5 ml d'acide acétique à 80 % pour obtenir un volume final de 10 ml avant utilisation. L'acide acétique à 80 % n'est pas inclus dans le kit. À conserver entre 2 et 8 °C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3