Principaux documents
ECM642
Sigma-Aldrich
Test de perméabilité vasculaire in vitro (96 puits)
This In Vitro Vascular Permeability Assay kit employs a 96-well plate, and provides an efficient system for evaluating the effects of chemicals & drug compounds on endothelial cell adsorption, transport & permeability.
Synonyme(s) :
Endothelial cell model for permeability assay
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Le kit pour essai de perméabilité vasculaire in vitro Millipore® constitue un système d'évaluation efficace de l'effet des composés chimiques et médicamenteux sur l'adsorption, le transport et la perméabilité des cellules endothéliales. C'est la solution idéale pour mesurer les composés susceptibles de perturber ou de protéger une monocouche endothéliale. Chaque kit pour essai de perméabilité vasculaire in vitro contient suffisamment de réactifs pour évaluer 96 échantillons. Le kit pour essai de perméabilité vasculaire in vitro est exclusivement réservé à la recherche. Il n'est pas destiné aux applications diagnostiques ou thérapeutiques.
Composants
Ensembles inserts pour essai de perméabilité sur 96 puits, enduits de collagène : une plaque de réception à 96 puits contenant 96 inserts de culture cellulaire poreux connectés et pré-enduits avec du collagène de type I de queue de rat.
Plaque de réception, 96 puits : deux plaques à 96 puits.
Solution de dextran-FITC : Deux flacons contenant 250 µl.
Coloration cellulaire : un flacon contenant 10 ml.
Plaque à 96 puits, noire, opaque : une plaque à 96 puits.
Stockage et stabilité
Conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C ; utiliser dans les 4 mois suivant la date de réception. Ne pas congeler.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
You-Hong Cheng et al.
PloS one, 12(11), e0187949-e0187949 (2017-11-11)
Recent evidence suggests that chemokine CXCL12, the cognate agonist of chemokine receptors CXCR4 and ACKR3, reduces thrombin-mediated impairment of endothelial barrier function. A detailed characterization of the effects of CXCL12 on thrombin-mediated human lung endothelial hyperpermeability is lacking and structure-function
Peng Sun et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 382(3), 266-276 (2022-07-03)
Diabetic nephropathy is a leading cause of end-stage renal disease, characterized by endothelial dysfunction and a compromised glomerular permeability barrier. Dysregulation of the angiopoietin 1 (ANGPT1)/angiopoietin 2 (ANGPT2) signaling axis is implicated in disease progression. We recently described the discovery
Mohammad Shoeb et al.
Environmental research, 180, 108900-108900 (2019-11-13)
Inhalation of welding fume (WF) can result in the deposition of toxic metals, such as manganese (Mn), in the brain and may cause neurological changes in exposed workers. Alterations in telomere length are indicative of cellular aging and, possibly, neurodegeneration.
Kibbeum Song et al.
European journal of pharmacology, 869, 172891-172891 (2019-12-27)
The blood-brain barrier (BBB) is a highly selective permeability barrier that separates the circulating blood from the brain and extracellular fluid in the central nervous system (CNS). The BBB is formed by cerebral endothelial cells connected by tight junctions. Prion
Guo-Xiang Ruan et al.
The EMBO journal, 31(7), 1692-1703 (2012-02-14)
Herein, we report that vascular endothelial growth factor A (VEGF-A) engages the PI3K/Akt pathway by a previously unknown mechanism that involves three tyrosine kinases. Upon VEGF-A-dependent activation of VEGF receptor-2 (VEGFR-2), and subsequent TSAd-mediated activation of Src family kinases (SFKs)
Articles
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.