Key Documents
DX2090
Supelco
p-Dioxane
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
p-Dioxane, 1,4-Dioxane, 1
About This Item
Formule linéaire :
-O(CH2)2O(CH2)2-
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191504
Numéro de classement CE :
204-661-8
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Pression de vapeur
41 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Durée de conservation
60 mo. (from manufacture date)
Impuretés
≤0.0016 meq/g Titrable acid
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.01% Carbonyl (as HCHO)
≤0.05% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.005%
Couleur
APHA: ≤20
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Point d'ébullition
101.5 °C/1013 hPa
Pf
12 °C
Température de transition
flash point 11 °C
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clé InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Expiration dateExp 60 months from mfg dateAssay (GC)99.0% minBHT stabilizer presentConformsCarbonyl (as HCHO)0.01% maxColor (APHA)20 maxEvaporation residue0.005% maxFreezing point11.0°C minIdentity (IR-spectrum)ConformsPeroxide (as H2O2)0.005% maxTitrable acid0.0016meq/g maxWater (H2O)0.05% max
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup