Principaux documents
CVDI73TPS
Millipore
Cartouche Durapore® CBR de 0,2 µm
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonyme(s) :
Durapore CVDI Cartridge Filter 30 in. 0.22 μm Code 7 Silicone
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Durapore®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Paramètres
≤40 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
30 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
2.07 m2
Extractibles par gravimétrie
≤75 mg/cartridge
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥3100 mbar (45 psig), air with water at 23 °C
Code de la cartouche
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Description générale
Présentation du dispositif : Cartouche
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration avec membrane Durapore® dans le manuel d'utilisation.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Remarque sur l'analyse
Rétention bactérienne
Des échantillons de la membrane Durapore® utilisée dans cette cartouche ont retenu de manière quantitative une concentration test minimale de 1 × 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta, grâce à la méthode ASTM F838.
Taux d'extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany