CT01F1C50
Cartouche de filtration Polygard® CT
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonyme(s) :
Polygard® CT CLAR SER 50/PK
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polygard
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Dimension de pores
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code F (double open end w/flat gaskets)
Description générale
Device Configuration: Cartridge
Informations légales
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany