CPMQK05D2
Kit : Cartouche de purification QPAK® 2
For use with Milli-Q® systems fed by RO or distilled water
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
Nomenclature NACRES :
JA.13
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene cartridge
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
QPAK®
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<20 ppb
Description générale
Kit : La cartouche de purification QPAK® 2 est une unité de purification d'eau remplaçable, conçue pour réduire la teneur en contaminants ioniques et organiques. Elle contient une combinaison de plusieurs matériaux de purification (comprenant des résines échangeuses d'ions de qualité "électronique", du charbon actif et le mélange de piégeage Organex Q) choisis avec soin pour éliminer les contaminants présents dans divers types d'alimentations en eau.
Caractéristiques et avantages
- Produit constitué de polypropylène pour son très faible relargage de substances extractibles.
- L'eau produite atteint des niveaux de COT (carbone organique total) < 20 ppb.
Autres remarques
Mode d'emploi
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration
- Applications : analyses de laboratoire classiques
- Usage prévu : purification de l'eau
- Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 μm de grade stérilisant. Consulter la section "Utilisation du système" dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany