Key Documents
CMP272TS1
Millipore
Cartouche Milligard® PES 1,2/0,2 µm de dimension de pores nominale
pore size 1.2/0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Synonyme(s) :
Milligard PES 20" 1.2/0.2 μm nominal Cartridge
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Milligard®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Milligard®
Paramètres
1.38 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse)
5.52 bar max. differential pressure (80 psid) at 4-25 °C (Forward)
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
22.8 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
20 in. (50 cm)
Diamètre
69 mm (2.71 in.)
Surface de filtration
1.20 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size
1.2/0.2 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Présentation du dispositif : cartouche
Caractéristiques et avantages
Format : double couche
Autres remarques
Le produit est fabriqué sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices). Le système de management de la qualité du site de fabrication est approuvé par un organisme d'enregistrement accrédité selon une norme du Système Qualité ISO 9001.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : se reporter aux instructions de mouillage des filtres avec membrane MILLIGARD® PES figurant dans le mode d'emploi
  • Stockage : se reporter au mode d'emploi des filtres avec membrane MILLIGARD® PES
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec un ensemble de matériaux qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
Autoclave humide 25×, cycles de 60 minutes à 128 °C. Vapeur en ligne (humide) : 10 cycles à co-courant, 30 min,
135 °C à ≤0,34 bar (5 psid) et 5 à contre-courant,
30 min, 135 °C à ≤0,07 bar (<1 psid)*.
*Les dispositifs ont été validés en utilisant de la vapeur à pleine pression différentielle en commençant à 31 psid jusqu'à une pression différentielle de 1 psid, soit une moyenne calculée de 4 psid à co-courant et à contre-courant.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany