CC086
Bovine Collagen Type VI
from bovine placenta villi, liquid
About This Item
Produits recommandés
product name
Bovine Collagen Type VI,
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Pureté
>90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Solubilité
water: soluble at 20 °C
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Formation of collagen gels
Type VI collagen standard
Antigen for antibody production
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.