CBL412X
Anti-Tubulin β-III Antibody, clone TU-20, Alexa Fluor™488 Conjugated
clone TU-20, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Tubulin beta-4, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TU-20, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, pig, bovine, primate, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBB3(10381)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Although this conjugated antibody will work for Western blotting and Immunoprecipitation, we recommend catalog number CBL412 if these are your primary applications.
Optimal working concentration must be determined by end user.
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Qualité
Immunocytochemical Analysis: 1:250 dilution of this lot detected β-III tubulin in rat cortex cell culture.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat Cortex Cells.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable