CBL1300
Anti-VCAM-1 Antibody, clone M/K
clone M/K - 2, Chemicon®, from rat
Synonyme(s) :
CD106
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M/K - 2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... L1CAM(3897) , VCAM1(7412)
Spécificité
Application
Cell adhesion assays
Inhibition of lymphopoieisis in Whitlock-Witte long-term marrow cultures
Immunoprecipitation of the VCAM-1 integrin complex
Detection of VCAM-1 cells by immunofluorescence and immunohistochemical staining: acetone or fresh frozen sections work best; although zinc formalin or PLP fixations are reported to work but they have not be verified by Chemicon.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Liaison
Forme physique
Remarque sur l'analyse
EOMA and BMS2 endothelial cell lysates
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable