Accéder au contenu
AP183P
Anticorps de chèvre anti-IgG de rat (correspondant aux espèces adsorbées), conjugué à de la HRP
0.8 mg/mL, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anticorps anti-IgG de chèvre
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
13
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.8 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
L'utilisation de cet anticorps de chèvre anti-IgG de rat (correspondant aux espèces adsorbées), conjugué à de la HRP, a été publiée et validée en ELISA et WB.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires adsorbés pour double marquage
Tests EIA et western blotting : Dilution au 1/5 000-1/100 000e.
Immunohistochimie : 1/500-1/5000.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Physical form
Produit lyophilisé. Tampon = phosphate de sodium 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 avec 15 mg/ml de BSA. Ne contient aucun conservateur.
RECONSTITUTION :
Reconstituer dans 500 μl d'eau distillée stérile.
Preparation Note
Conserver le produit lyophilisé entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum. Après reconstitution, le produit est stable plusieurs semaines entre 2 et 8 °C sous forme liquide, non diluée. Pour un stockage prolongé après reconstitution, ajouter un volume égal de glycérol de façon à atteindre une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver à -20 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées. Il est à noter que, après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélation/décongélation répétées.
AVERTISSEMENT : L'utilisation d'azoture de sodium en guise de conservateur inhibe considérablement l'activité enzymatique de la HRP.
Other Notes
Remplace : AP306P
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c