Merck
AP127P
Anticorps IgG de chèvre anti-souris, fragment Fc conjugué à la HRP
0.8 mg/mL, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anticorps anti-souris conjugué à la HRP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
35
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.8 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Détectez les IgG de souris avec cet anticorps IgG de chèvre anti-souris, fragment Fc conjugué à la HRP, et validé pour une utilisation en ELISA et en WB.
Physical form
Lyophilisé. Tampon = phosphate de sodium 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 avec 15 mg/mL de BSA. Sans conservateur. Reconstituer avec de l'eau distillée stérile pour obtenir le volume indiqué sur l'étiquette du flacon. Centrifuger le produit s'il n'est pas complètement transparent après 1 à 2 heures de repos à température ambiante.
Preparation Note
Conserver entre 2 et 8 °C, en aliquotes non diluées, jusqu'à six mois.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3