AM76
Anti-TBK1 Mouse mAb (108A429)
liquid, clone 108A429, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
108A429, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TBK1(29110)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (2 g/ml)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Normal mouse serum
HEK293 cells
Autres remarques
Didonato, J.A., et al. 1997. Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997. Cell88, 213.
Malinin, N.L., et al. 1997. Nature385, 540.
Mercurio, F., et al. 1997. Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. 1997. Cell90, 373.
Verma, I. and Stevenson, J.K. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995. Genes Dev.9, 2723.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable