Merck
ABT79
Anticorps anti-sous-unité FAM21C du complexe WASH
from rabbit
Synonyme(s) :
family with sequence similarity 21, member C, vaccinia virus penetration factor, WASH complex subunit FAM21C
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
12
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WASHC4(23325)
General description
La protéine FAM21C, également appelée sous-unité FAM21C du complexe WASH, fait partie du complexe central de 500 kDa qui assure la fonction de la protéine du syndrome de Wiskott-Aldrich (WASH). La FAM21C est présente dans les membranes des endosomes précoces. La FAM21C coopère avec la CAPZ et entrave son activité de coiffage de l'actine. Elle permet de lier le complexe WASH aux endosomes et est nécessaire au triage rétromère-dépendant du complexe WASH.
Poids réel (observé) : env. 145 kDa
Des bandes non spécifiques peuvent être observées au-delà de 200 kDa et à environ 10 kDa
Immunogen
Protéine recombinante correspondant à la sous-unité FAM21C du complexe WASH humain.
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un précédent lot a permis de détecter la sous-unité FAM21C du complexe WASH dans des cellules NIH/3T3, A431 et HeLa.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-sous-unité FAM21C du complexe WASH permet de détecter le niveau de sous-unité FAM21C du complexe WASH ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en WB et IC.
Sous-domaine de recherche
Signalisation du cytosquelette
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules HEK293.
Analyse par western blotting : une concentration de 5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la sous-unité FAM21C du complexe WASH dans 10 µg de lysat de cellules HEK293.
Témoin
Lysat de cellules HEK293
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1