ABT1366
Anti-KIF18A
Synonyme(s) :
Kinesin-like protein KIF18A, MS-KIF18A, Marrow stromal KIF18A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Poids mol.
calculated mol wt 102.28 kDa
observed mol wt ~110 kDa
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... KIF18A(81930)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected KIF18A in HEK293T cell lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Human KIF18A in human colon tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Human KIF18A in Immunofluorescence applications.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable