Merck
ABS82
Anticorps anti-VEGF
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor, Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor isoform VEGF
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
41
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
General description
Env. 55 kDa (taille observée). La référence UniProtKB/Swiss-Prot P15692 (VEGFA_HUMAN) décrit 13 isoformes produites par l'utilisation de promoteurs alternatifs, l'épissage alternatif et l'initiation alternative : Isoforme 1 à 27,042 kDa, isoforme 2 à 25,173 kDa, isoforme 3 à 24,422 kDa, isoforme 4 à 22,314 kDa, isoforme 5 à 20,218 kDa, isoforme 6 à 20,064 kDa, isoforme 7 à 22,259 kDa, isoforme 8 à 17,219 kDa, isoforme 9 à 15,981 kDa, isoforme 10 à 40,738 kDa, Isoforme 11 à 35,643 kDa, isoforme 12 à 43,597 kDa et isoforme 13 à 45,467 kDa
Le VEGF (facteur de croissance endothélial vasculaire, VEGFA, VEGF-A), un ligand dimérique, est l'un des plus puissants mitogènes angiogéniques. Le VEGF est sécrété par les cellules tumorales et d'autres cellules exposées à l'hypoxie. Le VEGF est un mitogène hautement spécifique pour les cellules endothéliales vasculaires. Sept isoformes du VEGF (a, b, c, d, e, f, g) sont générées à la suite d'un épissage alternatif à partir d'un seul gène VEGF. Les isoformes les plus couramment étudiées sont VEGF121, VEGF165 et VEGF189 (f, d et b, respectivement). Les sept isoformes diffèrent dans leur masse moléculaire et dans leurs propriétés biologiques, telles que leur capacité à se lier aux protéoglycanes héparan-sulfate des surfaces cellulaires. Le VEGF est sécrété par les cellules tumorales, qui potentialisent son expression en réponse à l'hypoxie, de même que les oncogènes activés et diverses cytokines. Le VEGF induit l'angiogenèse ainsi que la perméabilisation des vaisseaux sanguins, et joue un rôle central dans la régulation de la vasculogenèse. L'expression du VEGF est corrélée au degré de vascularisation tumorale et à un risque métastasique accru. En outre, le VEGF induit la prolifération des cellules endothéliales, favorise la migration cellulaire et inhibe l'apoptose. Par conséquent, l'inhibition de la signalisation du VEGF inhibe le développement d'une grande variété de tumeurs.
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à la KLH et correspondant à l'extrémité N-terminale de la protéine VEGF humaine.
Épitope : Région N-terminale
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution 1/400 d'un lot précédent a permis de détecter VEGF dans les tissus normaux de villosités placentaires humaines.
Domaine de recherche
Signalisation
Détectez VEGF avec cet anticorps anti-VEGF, validé pour une utilisation en WB et en IH(P).
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Biochem/physiol Actions
Autres homologies : Bovins (85 % d'homologie de séquence). Rat (70% d'homologie de séquence). Souris (65% d'homologie de séquence).
Cet anticorps reconnaît le VEGF au niveau de la région N-terminale.
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM et 0,05 % d'azide de sodium.
Purifié par affinité
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Contrôle
Lysat de cellules HuVec
Évaluée par western blot sur des lysats de cellules HuVec.
Analyse par western blot : 0,5 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter VEGF sur 10 µg de lysat de cellules HuVec.
Other Notes
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 07-1376
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-VEGF
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c