ABS1008
Anti-phospho Glucocorticoid Receptor (Ser134) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Glucocorticoid receptor, Ser134-phosphorylated, GR, Ser134-phosphorylated, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 1, Ser134-phosphorylated
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
sheep (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer134 )
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Hormones & Receptors
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BDNF-induced Ser155 phosphorylation of exogenously expressed wild-type, but not S155A mutant, rat GR in transfected HEK293TrkB cells (Lambert, W.M., et al. (2013). Mol. Cell. Biol. 33(18):3700-3714).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Ser134 phosphorylation of FLAG-tagged human glucocorticoid receptor in 10 ug lysate from BDNF-treated HEK293 transfectants.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable