Key Documents
ABN200
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur de la chimiokine C-X-C de type 5 (CXCR5)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
C-X-C chemokine receptor type 5, CXC-R5, CXCR-5, Burkitt lymphoma receptor 1, Monocyte-derived receptor 15, MDR-15, CD185
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CXCR5(643)
Description générale
Le récepteur de la chimiokine C-X-C de type 5 (CXCR5 ; récepteur 1 du lymphome de Burkitt ; récepteur 15 dérivé des monocytes) est un récepteur de cytokines couplé à la protéine G qui se lie sélectivement au ligand CXCL13 (chimio-attractant des lymphocytes B) et participe au développement et au fonctionnement du système immunitaire. Il est exprimé dans les lymphocytes B matures et favorise la migration des lymphocytes B dans les follicules de la pulpe blanche splénique et permet le dépôt d'antigènes sur les cellules dendritiques folliculaires. Il participe également au développement des ganglions lymphatiques et des plaques de Peyer. De précédentes études ont fait état d'une augmentation de l'expression du CXCR5 chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît le domaine cytoplasmique du récepteur de la chimiokine C-X-C de type 5 (CXCR5).
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH, correspondant au domaine cytoplasmique du récepteur humain de la chimiokine C-X-C de type 5 (CXCR5).
Épitope : domaine cytoplasmique
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter le récepteur de la chimiokine C-X-C de type 5 (CXCR5) dans des neurones de cortex frontal de souris et de lymphocytes de rate de souris.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anti-récepteur de la chimiokine C-X-C de type 5 (CXCR5) est un anticorps dirigé contre le récepteur de la chimiokine C-X-C de type 5 (CXCR5) pour une utilisation en western blotting et en IHC(P).
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules SH-SY5Y.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter le récepteur de la chimiokine C-X-C de type 5 (CXCR5) dans 10 µg de lysat de cellules SH-SY5Y.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 51/38 kDa. Uniprot décrit 2 isoformes produites par épissage alternatif avec des poids moléculaires d'environ 42 et 37 kDa. Le poids moléculaire calculé de cette protéine est de 42 kDa, mais peut être observé à env. 51 kDa en raison d'une glycosylation élevée.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules SH-SY5Y
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hanyun Zhang et al.
Cancer research, 83(9), 1410-1425 (2023-03-01)
Beyond tertiary lymphoid structures, a significant number of immune-rich areas without germinal center-like structures are observed in non-small cell lung cancer. Here, we integrated transcriptomic data and digital pathology images to study the prognostic implications, spatial locations, and constitution of