ABE18-AF488
Anti-acetyl Histone H3 (Lys9), Alexa Fluor™ 488 Conjugate Antibody
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g, acetyl Histone H3 (Lys9)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys9)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected acetyl Histone H3 (Lys9) in A431 cells. ABE18-AF488 is derived from its parent antibody ABE18.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable