A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB, immunodiffusion
Citations:
-
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
sheep
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunodiffusion: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FIBCD1(84929)
Immunogen
Fibrinogène purifié dérivé du plasma humain.
Application
DILUTION DE TRAVAIL
La dilution de travail finale dépend des conditions spécifiques de l'essai. En microscopie de fluorescence, de bons résultats peuvent toutefois être obtenus avec des dilutions comprises dans les plages suivantes :
1. Excitation par lumière incidente
Immunofluorescence directe : 1/10e à 1/80e
Immunofluorescence indirecte : 1/20e à 1/400e
2. Excitation par lumière émise
Immunofluorescence directe : 1/5e à 1/40e
Immunofluorescence indirecte : 1/10e à 1/80e
La dilution de travail finale dépend des conditions spécifiques de l'essai. En microscopie de fluorescence, de bons résultats peuvent toutefois être obtenus avec des dilutions comprises dans les plages suivantes :
1. Excitation par lumière incidente
Immunofluorescence directe : 1/10e à 1/80e
Immunofluorescence indirecte : 1/20e à 1/400e
2. Excitation par lumière émise
Immunofluorescence directe : 1/5e à 1/40e
Immunofluorescence indirecte : 1/10e à 1/80e
Domaine de recherche
Signalisation
Signalisation
Détection du fibrinogène à l'aide de cet anticorps anti-fibrinogène, conjugué au FITC, dont l'utilisation a été validée en IF, ID et WB.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Facteurs de croissance et récepteurs
Biochem/physiol Actions
Avant conjugaison, l'anticorps était spécifique au fibrinogène lors de tests effectués sur du plasma humain par double immunodiffusion avec coloration au bleu de Coomassie R et par immunoélectrophorèse. Les réactions immunitaires indésirables ont été éliminées par immunoadsorption en phase solide.
RAPPORT DE MARQUAGE
Rapport molaire fluorescéine/anticorps : 2,8 - 3,3
Rapport d'absorbance (A493/A276) : 0,78 + 0,05
RAPPORT DE MARQUAGE
Rapport molaire fluorescéine/anticorps : 2,8 - 3,3
Rapport d'absorbance (A493/A276) : 0,78 + 0,05
Physical form
L'anticorps est fourni en solution dans un tampon à base de Tris 20 mM et de NaCl 70 mM (pH 8,0) contenant 0,1 % d'azoture de sodium comme conservateur.
Preparation Note
À conserver à une température comprise entre +2 °C et +8 °C pendant six mois maximum, non dilué. À conserver à l'abri de la lumière.
AVERTISSEMENT : Ce réactif contient 0,1 % d'azoture de sodium en guise de conservateur. En raison des dangers liés à l'accumulation de cette substance dans les canalisations, le réactif usagé doit être dilué dans beaucoup d'eau avant d'être rejeté.
AVERTISSEMENT : Ce réactif contient 0,1 % d'azoture de sodium en guise de conservateur. En raison des dangers liés à l'accumulation de cette substance dans les canalisations, le réactif usagé doit être dilué dans beaucoup d'eau avant d'être rejeté.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c