AB5490-I
Anti-Atrial Natriuretic peptide
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
CDD-ANF, Cardiodilatin, CDD, Cardiodilatin-related peptide, CDP, Prepronatriodilatin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Nppa(230899)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Atrial Natriuretic peptide in rat heart tissue lysate
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité