Merck
AB5407
Anticorps anti-opsine (bleue)
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-BCP, Anti-BOP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
158
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
monkey, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OPN1LW(5956)
General description
La palette complète de discrimination chromatique chez l'homme repose sur la présence et la fonction de trois mécanismes photorécepteurs au niveau des cônes. Chaque type de cône possède un complexe pigment-protéine photosensible composé de rétinal 11-cis et d'une protéine unique, l'opsine, qui confère une sensibilité aux longueurs d'onde courtes (cône S, pic de sensibilité vers 420 nm), moyennes (cône M, pic de sensibilité vers 530 nm avec polymorphisme ; Winderckx et al., 1993 ; Neitz & Neitz, 1998) et longues (cône L, pic de sensibilité vers 560 nm avec polymorphisme ; Neitz & Jacobs, 1990) du spectre de la lumière. Les trois opsines sont des protéines transmembranaires comportant sept régions traversant la membrane. Les gènes correspondant aux trois types d'opsines des cônes et le gène codant la rhodopsine des bâtonnets semblent être homologues avec des niveaux de conservation variables. La plus forte conservation concerne les pigments sensibles aux longueurs d'onde moyennes (vert) et longues (rouge) sur le chromosome X, suggérant un événement de duplication/divergence relativement récent (Nathans, 1989; Nathans et al., 1992). L'opsine des cônes S (bleu) est codée sur le chromosome 7 et semble avoir une plus forte conservation avec la rhodopsine. Chez l'homme, la distribution des cônes photorécepteurs est dominée par les pigments des cônes M et L.
Immunogen
Opsine bleue humaine recombinante.
Épitope : bleu
Application
Cet anticorps anti-opsine est validé pour la détection de l'opsine en IH(p).
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie : Dilution au 1/200-1/300e sur du tissu rétinien de souris fixé au formol et inclus en paraffine. Méthode de démasquage antigénique recommandée : méthode HIER avec chauffage à la vapeur ; les autres méthodes de fixation et de démasquage n'ont pas été testées.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Fonctions sensorielles et système nerveux périphérique
Biochem/physiol Actions
Reconnaît l'opsine bleue.
Physical form
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée dans du PBS (phosphate 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6) avec 0,1 % d'azoture de sodium en guise de conservateur.
Produit purifié sur protéine A.
Preparation Note
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition.
Analysis Note
Contrôle
Rétine
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable