AB5042P
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
ChAT
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody, Chemicon®, from rabbit
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Chat(290567)
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable