Principaux documents
AB2080
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CD44v6, exon v6
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-CDW44, Anti-ECMR-III, Anti-HCELL, Anti-HUTCH-I, Anti-IN, Anti-LHR, Anti-MC56, Anti-MDU2, Anti-MDU3, Anti-MIC4, Anti-Pgp1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, canine, mouse, bovine, pig, rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD44(960)
Spécificité
CD44v6 (environ 200-250 kDa)
Immunogène
Peptide synthétique de la protéine CD44v6 humaine
Épitope : exon v6
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
ELISA : 1/1 000-1/2 000e
Cytométrie en flux : 1/500-1/1 000e
Immunofluorescence : 1/100-1/200e
Marquage par immunohistochimie de tissus inclus en paraffine : 1/150-1/250e
Immunoprécipitation : 1/100-1/200e
Western blotting - 1/5 000e-1/10 000e
RIA : 1/5 000
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-CD44v6, exon v6, est un anticorps dirigé contre la CD44v6 pour une utilisation en ELISA, FC, IP, WB, IC et IH(P).
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion cellulaire (CAM)
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1123
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG purifiée. En solution dans du tampon de phosphate de sodium 10 mM (pH 7,5) contenant du NaCl 150 mM et 0,01 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hury Viridiana Hernández-Galdámez et al.
Food & function, 15(8), 4586-4602 (2024-04-09)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a tumor with minimal chance of cure due to underlying liver diseases, late diagnosis, and inefficient treatments. Thus, HCC treatment warrants the development of additional strategies. Lactoferrin (Lf) is a mammalian multifunctional iron-binding glycoprotein of the
Sureerat Padthaisong et al.
Journal of translational medicine, 18(1), 64-64 (2020-02-11)
Cancer recurrence is the important problem of cholangiocarcinoma (CCA) patients, lead to a very high mortality rate. Therefore, the identification of candidate markers to predict CCA recurrence is needed in order to effectively manage the disease. This study aims to
Yulian Wang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8(13), 2004929-2004929 (2021-07-15)
The blood-brain barrier (BBB) is the most restrictive and complicated barrier that keeps most biomolecules and drugs from the brain. An efficient brain delivery strategy is urgently needed for the treatment of brain diseases. Based on the studies of brain-targeting
Ayse Sahaboglu et al.
Scientific reports, 6, 39537-39537 (2016-12-23)
The enzyme poly-ADP-ribose-polymerase (PARP) mediates DNA-repair and rearrangements of the nuclear chromatin. Generally, PARP activity is thought to promote cell survival and in recent years a number of PARP inhibitors have been clinically developed for cancer treatment. Paradoxically, PARP activity
X Yuan et al.
Oncogenesis, 5(11), e268-e268 (2016-11-08)
The stem cell factor SALL4 (Sal-like protein 4) plays important roles in the development and progression of cancer. SALL4 is critically involved in tumour growth, metastasis and therapy resistance. However, the underlying mechanisms responsible for the oncogenic roles of SALL4