Principaux documents
AB1792P
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur dopaminergique D2, domaine cytoplasmique, forme longue
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
canine, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Spécificité
Anticorps spécifique de la forme longue du récepteur dopaminergique D2. Le récepteur dopaminergique D2 existe sous deux formes connues, une forme courte (D2S) et une forme longue (D2L), qui sont codées par des variants d'épissage d'un même gène et qui ne diffèrent que par la présence d'une séquence de 29 acides aminés dans la 3e boucle cytoplasmique intracellulaire (Dal Toso et al., 1989 ; Grandy et al., 1989 ; Monsma et al., 1990 ; Giros et al., 1989). Le récepteur D2L est une protéine de type récepteur transmembranaire de 446 acides aminés couplée à une protéine G (Boundy et al., 1993). Le peptide de 27 acides aminés du récepteur D2RL de rat, utilisé pour l'immunisation, a uniquement été retrouvé dans la forme longue du récepteur D2 et ne présente aucune homologie significative avec les autres récepteurs dopaminergiques (D1, D2 forme courte, et D3 à D5).
RÉACTIVITÉ AVEC DIFFÉRENTES ESPÈCES : Le peptide immunogène présente une homologie de séquence de 96 % avec les récepteurs D2L humain/bovin (26/27 acides aminés) et de 62 % avec le récepteur D2L de Xenopus (17/27 acides aminés). Des chercheurs ont par ailleurs démontré que des anticorps produits contre la séquence de rat reconnaissent le récepteur D2R canin (Boundy et al., 1993). On ignore si cet anticorps réagit de façon croisée avec différentes espèces.
Immunogène
Séquence peptidique de 27 acides aminés de la forme longue du récepteur D2 de rat dans la 3e boucle cytoplasmique.
Épitope : domaine cytoplasmique de la forme longue
Application
Analyse par western blotting : 1 à 10 μg/ml (révélation en chimioluminescence). Le poids théorique de la forme D2L est d'environ 50 kDa. Cependant, d'autres bandes situées à approximativement 60 kDa et 100 kDa, entre autres, sont généralement observées pour différents tissus (Boundy et al., 1993 ; Sakata et al., 1992 ; Farooqui et al., 1991, 1992 ; Brock et al., 1992 ; Farooqui & Prasad, 1992). Il convient de déposer environ 100 à 400 μg de protéine membranaire par piste pour visualiser plusieurs bandes.
Immunohistochimie : 1 à 20 μg/ml sur des coupes fixées au paraformaldéhyde.
Immunoprécipitation : 1 à 10 μg avec 100 à 400 μg de protéine (Boundy et al., 1993).
Test ELISA : 0,5 à 1,0 μg/ml [1 μg/ml de peptide immunogène (AG211)/puits]
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez le récepteur dopaminergique D2 avec cet anticorps anti-domaine cytoplasmique de la forme longue du récepteur dopaminergique D2, validé pour une utilisation en test ELISA, en immunohistochimie, en immunoprécipitation et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Forme physique
Immunoglobuline purifiée par affinité. En solution à 1,0 mg/ml dans du PBS (pH 7,4) contenant 0,1 % de BSA et 0,02 % de merthiolate de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois maximum. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Abu Hasanat Md Zulfiker et al.
Journal of cellular biochemistry, 118(5), 979-993 (2016-06-14)
Recent evidences show that activation of serotonin 2A receptors (5-HT2A R) by agonists is significant in improving therapeutic activity of disease conditions, such as obsessive-compulsive disorder (OCD). Though the exact molecular mechanism is still not well understood, it is thought
Single and binge methamphetamine administrations have different effects on the levels of dopamine D2 autoreceptor and dopamine transporter in rat striatum.
Chauhan, H; Killinger, BA; Miller, CV; Moszczynska, A
International Journal of Molecular Sciences null
Jickssa M Gemechu et al.
Scientific reports, 8(1), 1517-1517 (2018-01-26)
Mutations in parkin gene (Park2) are linked to early-onset autosomal recessive Parkinson's disease (PD) and young-onset sporadic PD. Park2 knockout (PKO) rodents; however, do not display neurodegeneration of the nigrostriatal pathway, suggesting age-dependent compensatory changes. Our goal was to examine
M J Drescher et al.
Neuroscience, 171(4), 1054-1074 (2010-10-05)
Adenylyl cyclase (AC) signaling pathways have been identified in a model hair cell preparation from the trout saccule, for which the hair cell is the only intact cell type. The use of degenerate primers targeting cDNA sequence conserved across AC