A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
21
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr)
General description
La phosphorylation et la déphosphorylation des protéines sont des mécanismes de base pour la modification de la fonction des protéines dans les cellules eucaryotes. La phosphorylation est un événement post-traductionnel rare dans les tissus normaux. Cependant, l'abondance des protéines cellulaires phosphorylées est multipliée plusieurs fois après l'activation de divers processus induits par la phosphotyrosine, la phosphosérine ou la phosphothréonine (p-tyr/p-ser/p-thr). De nombreuses voies de transduction du signal, telles que les systèmes de récepteurs à l'EGF, au PDGF et à l'insuline, contiennent des kinases à tyr/ser/thr, qui phosphorylent des résidus tyr/ser/thr spécifiques lors de la liaison des ligands à leurs récepteurs. Le complexe de récepteurs à l'antigène des cellules T ou les récepteurs de certains facteurs de croissance hématopoïétiques peuvent stimuler ces kinases associées à la phosphorylation, et les cellules transformées par des oncogènes viraux contiennent des niveaux élevés de résidus tyr/ser/thr phosphorylés.
Immunogen
Phosphotréonine conjuguée à l'hémocyanine de patelle en trou de serrure (KLH), et phosvitine.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Signalisation
ELISA (test kinase) :
Une concentration de 0,5 µg/mL d'un lot précédent a été utilisé en ELISA.
Immunoprécipitation :
Un lot précédent de cet anticorps a été utilisé en IP.
Immunohistochimie (paraffine) :
Image représentative obtenue avec un lot précédent.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Une concentration de 0,5 µg/mL d'un lot précédent a été utilisé en ELISA.
Immunoprécipitation :
Un lot précédent de cet anticorps a été utilisé en IP.
Immunohistochimie (paraffine) :
Image représentative obtenue avec un lot précédent.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-phosphothréonine est un anticorps dirigé contre la phosphothréonine et destiné à être utilisé en ELISA, IH(P), IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Modifications post-traductionnelles générales
Modifications post-traductionnelles générales
Biochem/physiol Actions
L'anticorps anti-phosphothréonine est indépendant de l'espèce.
La spécificité de cet anticorps pour la phosphothréonine a été déterminée par la méthode ELISA compétitive directe (capture d'antigène). La liaison de Ly-pT-Gly-HRP (0,2 µg /100 µL /puits) à une microplaque recouverte d'un anticorps anti-phosphothréonine (0,5 µg /100 µL /puits) est inhibée jusqu'à 95 % lors de l'ajout de 2 à 10 µg/mL d'un anticorps anti-phosphothréonine. Aucune inhibition n'est observée de manière évidente lors de l'inhibition de la phosphosérine, de la phosphotyrosine ou de la thréonine à des concentrations allant jusqu'à 1 mg/mL. L'anticorps AB1607 reconnaît la phosphothréonine, la peptidyl-phosphothréonine et les protéines contenant de la thréonine phosphorylée.
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon PBS contenant 50 % de glycérol et 0,01 % de NaN3.
Purifié par immuno-affinité.
Preparation Note
Stable à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation :
Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : La variabilité dans les températures de congélation inférieures à -20 °C peut entraîner la congélation des solutions contenant du glycérol pendant le stockage.
Recommandations relatives à la manipulation :
Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : La variabilité dans les températures de congélation inférieures à -20 °C peut entraîner la congélation des solutions contenant du glycérol pendant le stockage.
Analysis Note
Contrôle
Lysat de cerveau de souris.
Lysat de cerveau de souris.
Évaluée en routine par western blot sur des lysats de cellules HEK293 traitées à la calyculine ou à l'acide okadaïque.
Analyse par western blot : Une dilution 1/500 de ce lot a permis de détecter la PHOSPHOTHRÉONINE sur 10 µg de lysats de cellules HEK293 traitées à la calyculine ou à l'acide okadaïque.
Analyse par western blot : Une dilution 1/500 de ce lot a permis de détecter la PHOSPHOTHRÉONINE sur 10 µg de lysats de cellules HEK293 traitées à la calyculine ou à l'acide okadaïque.
Other Notes
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2