| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Nom du produit
Anticorps anti-choline acétyltransférase (ChAT), serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, feline, bat, rat, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
cat ... Chat(751512)
human ... CHAT(1103)
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
General description
Application
Une dilution au 1/200e d'un précédent lot a permis d'immunoprécipiter la forme active de ChAT de 68 kDa sur des tissus de cerveau et de placenta. Précipite également une protéine de 27 kDa qui est co-exprimée avec ChAT (mais ne possède pas d'activité ChAT) dans certains neurones cholinergiques du système nerveux central chez l'homme et peut-être d'autres mammifères.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales et les protocoles.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Tissus de cortex cérébral.
Analyse par immunohistochimie (en paraffine) :
coloration de ChAT (réf. cat. n° AB143) sur des tissus de cortex cérébral normal. Tissu traité sans récupération d'antigène. L'anticorps a été dilué au 1/100e, en utilisant IHC-SelectDétection à l'aide du système HRP-DAB. L'immunoréactivité est observée sous la forme d'un motif de coloration sur le corps cellulaire, les dendrites et les axones des neurones (brun).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form serum |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source goat | biological source goat | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity mouse, human, feline, bat, rat, monkey | species reactivity guinea pig, mouse, rat | species reactivity human, opossum, guinea pig, rat, mouse, zebrafish (THE JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 474:75–107 (2004).), avian, monkey, chicken | species reactivity guinea pig, rat, avian |
| technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-choline acétyltransférase (ChAT)
— ou —
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c