AB1297
Anti-Corticosterone Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
Cross-reactivity: 11-dehydrocorticosterone 0.67%, Deoxycorticosterone 1.5%, 18-OH-DOC <0.01%, Cortisone <0.01%, Cortisol <0.01% and Aldosterone 0.2% by RIA.
Cross-reactivity: 11-dehydrocorticosterone 0.35%, Progesterone 0.004%, 18-OH-DOC 0.01%, Cortisol 0.12%, 18-OH-B 0.02% and Aldosterone 0.06% by ELISA.
Immunogène
Application
RIA: 1:60,000 (Sensitivity 10 pg/tube, 50% displacement 60 pg/tube separating free and bound using ammonium sulfate 10 50% saturation.)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Metabolic Hormones & Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1