Principaux documents
AAWP037PM
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,8 µm
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, for liquid monitoring, w/ thick absorbent pads
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,8 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Agence
in accordance with ASTM® D2276,D4055
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
37 mm
Épaisseur
150 μm
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : AAWP
Composés d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les filtres membranes MF-Millipore font partie des membranes les plus largement utilisées dans les applications d′analyse et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d′agents mouillants et présentent un taux de composés extractibles à l′eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore standard.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent convenant aux applications de suivi biologique et environnemental.
- Disponible dans différentes dimensions de pores, de couleur blanche ou noire, avec ou sans surface quadrillée.
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l′oxyde d′éthylène, aux rayonnements gamme et par autoclave.
Application
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Surveillance des particules
  • Élimination des particules
  • Bioanalyses
  • Microplastiques
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3