Merck
901756
Dip tube
for use with 25L withdrawal system, 2 in. adapter (threaded)
Synonyme(s) :
Dip tube 25 l drum for threaded adapter
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121516
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
fitting
2 in. adapter (threaded)
compatibility
for use with 25L withdrawal system
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
To customize the withdrawal systems for every requirement, we provide customers with the appropriate dip tubes for each package size suitable for the various withdrawal systems. Dip tube for withdrawal system 1.06710.0001
pour tambour en acier inoxydable de 25 l pour systèmes de prélèvement à adaptateur de filetage 2"
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dip tube