8.53034
Boc-His(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-His(Trt)-OH, N-α-t.-Boc-N-im-trityl-L-histidine
About This Item
Nom du produit
Boc-His(Trt)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
130 °C (decomposition)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[n]4(cnc(c4)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C30H31N3O4/c1-29(2,3)37-28(36)32-26(27(34)35)19-25-20-33(21-31-25)30(22-13-7-4-8-14-22,23-15-9-5-10-16-23)24-17-11-6-12-18-24/h4-18,20-21,26H,19H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1
Clé InChI
OYXZPXVCRAAKCM-SANMLTNESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 4.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable