Key Documents
8.52155
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH, N-α-Fmoc-D-glutamic acid γ-t.-butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H27NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥92.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
80-95 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m1/s1
Clé InChI
OTKXCALUHMPIGM-HXUWFJFHSA-N
Description générale
Standard building block of introduction of D-glutamic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-13-1051
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 92.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable