Principaux documents
8.52130
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(tBu)-OPfp
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Tyr(tBu)-OPfp, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-L-tyrosine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H28F5NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
625.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
60-70 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)Cc2ccc(cc2)OC(C)(C)C)F)F
InChI
1S/C34H28F5NO5/c1-34(2,3)45-19-14-12-18(13-15-19)16-25(32(41)44-31-29(38)27(36)26(35)28(37)30(31)39)40-33(42)43-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,40,42)/t25-/m0/s1
Clé InChI
ADOSTZDWXCEVJP-VWLOTQADSA-N
Description générale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of tyrosine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1519
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -17.5 - -12.5 °
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3