Principaux documents
8.52090
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(PO(NMe₂)₂)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Tyr(PO(NMe₂)₂)-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H32N3O6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥93.0% (acidimetric)
≥96% (TLC)
≥96.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)(N(C)C)(N(C)C)Oc1ccc(cc1)CC(NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C28H32N3O6P/c1-30(2)38(35,31(3)4)37-20-15-13-19(14-16-20)17-26(27(32)33)29-28(34)36-18-25-23-11-7-5-9-21(23)22-10-6-8-12-24(22)25/h5-16,25-26H,17-18H2,1-4H3,(H,29,34)(H,32,33)
Clé InChI
WBUXJDYGAMFMPS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le Fmoc-Tyr(PO(NMe2)2)-OH est un dérivé utile pour la synthèse de peptides contenant de la phosphotyrosine par SPPS (synthèse peptidique en phase solide) Fmoc [1]. Comme le groupe phosphate de chaîne latérale est complètement protégé, ce dérivé est compatible avec toutes les méthodes de couplage. La régénération de phosphotyrosine à partir de phosphodiamidate est effectuée par hydrolyse à catalyseur acide avec du TFA aqueux à 90 %.
Protocoles associés et articles techniques
Protocoles de clivage et de déprotection pour la SPPS Fmoc
Références bibliographiques
[1] H. G. Chao, et al. (1995) J. Org. Chem., 60, 7710.
Liaison
Remplace : 04-12-1205
Remarque sur l'analyse
Couleur (aspect) : blanc à légèrement jaune, voire beige
Aspect de la substance (aspect) : poudre
Identité (IR) : test réussi
Pureté énantiomère : ≥ 99,5 % (a/a)
Pureté (TLC[0811]) : ≥ 98 %
Dosage (HPLC, % aire) : ≥ 96,0 % (a/a)
Solubilité (1 mmole dans 2 ml de DMF) : clairement soluble
Dosage (acidimétrie) : ≥ 93,0 %
Eau (K. F.) : ≤ 4,5 %
Acétate d'éthyle (HS-GC) : ≤ 0,5 %
Acétate (IC) : ≤ 0,1 %
Pour voir les systèmes de solvants utilisés pour la CCM (TLC) des produits Novabiochem®, veuillez cliquer ici.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable