Principaux documents
8.51066
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,6-diaminohexane hydrochloride
Novabiochem®
Synonyme(s) :
mono-Fmoc 1,6-diaminohexane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 6NH 2 · HCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H26N2O2 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.44 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: spacer
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+H3]CCCCCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H26N2O2.ClH/c22-13-7-1-2-8-14-23-21(24)25-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20;/h3-6,9-12,20H,1-2,7-8,13-15,22H2,(H,23,24);1H
Clé InChI
SKDQIWLYPJOUMY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diaminohexane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Liaison
Replaces: 01-63-0070
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable