A propos de cet article
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Grade:
synthesis grade
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
23 hPa ( 20 °C)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Eau, for synthesis
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
form
(Colorless Liquid)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.9979 - 0.9985
Conductivity (20 °C): ≤ 4.3 µS/cm
Conductivity (20 °C): ≤ 4.3 µS/cm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eau
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable