Principaux documents
8.43951
Sigma-Aldrich
Adipyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Adipyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-876-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température de transition
flash point 112 °C (External MSDS)
Densité
1.259 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2
Clé InChI
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup