Key Documents
8.43950
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetrahydropyran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
205-552-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
88 °C/1013 hPa
Pf
-49.2 °C
Température de transition
flash point -16 °C
Densité
0.88 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
Clé InChI
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
3.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-16 °C - closed cup