Merck
8.43847
2′-Methylacetoacetanilide
for synthesis
Synonyme(s) :
2′-Methylacetoacetanilide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
202-267-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
103-106 °C
transition temp
flash point 143 °C
density
1.30 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(c1c(cccc1)C)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI key
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 103 °C
- upper value: ≤ 106 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
289.4 °F - closed cup
flash_point_c
143 °C - closed cup