Principaux documents
8.41535
Sigma-Aldrich
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid, 1-Naphthylamine-4-sulfonic acid, Naphthionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-567-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
240-241 °C
Densité
1.67 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(cc1)N)cccc2
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable