Merck
8.41264
Triisopropyl borate
for synthesis
Synonyme(s) :
Triisopropyl borate, Boric acid triisopropyl ester
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H21BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.07
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
226-529-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
75 hPa ( 100 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
139-141 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
transition temp
flash point 25.5 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChI key
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.821
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triisopropyl borate
Pictogrammes
Flame
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup