Accéder au contenu
8.41089
2-Methyl-3-buten-2-ol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methyl-3-buten-2-ol, Dimethyl vinyl carbinol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-068-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
137 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
380 °C
potency
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-9.4 % (v/v)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
98-99 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
transition temp
flash point 11 °C
density
0.824 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C)(C)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-4-5(2,3)6/h4,6H,1H2,2-3H3
InChI key
HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.826
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-3-buten-2-ol
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup