Documents
8.22087
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopropionic acid
Synonyme(s) :
Thiolactic acid
About This Item
Code UNSPSC :
12352106
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C