Documents
8.21001
Sigma-Aldrich
Phenyl isocyanate
for synthesis
Synonyme(s) :
Phenyl isocyanate, Isocyanic acid phenyl ester, Isocyanatobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352118
Numéro de classement CE :
203-137-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
200
300
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
645 °C
Puissance
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
7130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.2 % (v/v)
Point d'ébullition
165 °C/1013 hPa
Pf
-33 °C
Température de transition
flash point 51 °C
Solubilité
0.617 g/L (Hydrolysis)
Densité
1.10 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Phenyl isocyanate for synthesis. CAS 103-71-9, EC Number 203-137-6, chemical formula C₆H₅NCO.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.093 - 1.095Identity (IR)passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup