Documents
8.20970
Sigma-Aldrich
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H8O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
204-905-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Pf
>350 °C
Température de transition
flash point >400 °C
Solubilité
0.87 g/L
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C24H8O6/c25-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(28)30-23(15)27)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(26)29-21)19(13)17(9)11/h1-8H
Clé InChI
CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1