A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.11
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
209-073-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
400 °C
potency
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
bp
194 °C/93 hPa
mp
95-98 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
insoluble 13.5 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI key
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Nitrophenol
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Que se passe-t-il ?
WGK 3