Principaux documents
8.20871
Sigma-Aldrich
Sodium ethoxide
for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium ethoxide, Sodium ethylate, Sodium ethanolate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
205-487-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
30-50 °C
Puissance
598 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]CC
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Sodium ethoxide for synthesis. CAS No. 141-52-6, EC Number 205-487-5.
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric)≥ 95.0 %Free NaOH≤ 2.0 %
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup