A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.36
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
203-734-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
2 hPa ( 38 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8 % (v/v)
refractive index
n
mp
-5 °C
transition temp
flash point 67 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(SC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
InChI key
BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Refractive index (N20/D) : 1.489 – 1.491
Identity (IR): passes test
Refractive index (N20/D) : 1.489 – 1.491
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-tert-butyl disulfide
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup