Documents
8.20061
Sigma-Aldrich
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CH2OPO(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
213-988-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
5820 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
241-243 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
Clé InChI
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3