Key Documents
820027
Sigma-Aldrich
Probumin® Fatty Acid Free
≥98%, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41141801
Nomenclature NACRES :
NA.28
product name
Probumin® Fatty Acid Free, pkg of 1 kg
Qualité
special quality (Specialty Grade)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
avg mol wt 66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pkg of 1 kg
Fabricant/nom de marque
Probumin®
Origine
USA origin
Teneur en acides gras libres
0.0-0.2 (mg/g)
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable using
dilution
(Serology)
Perte
≤5%
Plage de pH
6.8-7.2
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
Traces de cations
Na: 0.0-10.0 mg/g
Activité étrangère
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3